Drukuj
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 609 PLN
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₈H₉N₃S
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068075
Numer CAS: 118430-78-7