Drukuj
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 16-(tert-Butoxy)-16-oxohexadecanoic acid, Hexadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester, Boc-C14-COOH
OR303207-1G OR303207-5G OR303207-10G
APOSOR303207-1GEA 240 PLN
APOSOR303207-1G APOSOR303207-5G APOSOR303207-10G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Formuła: C₂₀H₃₈O₄
MW: 342.52 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23136039
Numer CAS: 843666-27-3