Drukuj
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR303162-100G OR303162-25G OR303162-5G
APOSOR303162-100GEA 975 PLN
APOSOR303162-100G APOSOR303162-25G APOSOR303162-5G
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formuła: C₉H₁₅NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08691407
Numer CAS: 114214-49-2