Drukuj
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30311-100G OR30311-25G
APOSOR30311-100GEA 2500 PLN
APOSOR30311-100G APOSOR30311-25G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.57 g/mol
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052203
Numer CAS: 28163-00-0