Drukuj
Izotiocyjanian izopropylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 714 PLN
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Izotiocyjanian izopropylu
Izotiocyjanian izopropylu
Formuła: C₄H₇NS
MW: 101.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…138 °C
Gęstość: 0.948 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037830
Numer CAS: 2253-73-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-851-3
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 II