Drukuj

2,2-Dimethylaziridine

Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga

OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 2690 PLN
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Formuła: C₄H₉N
MW: 71.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040452
Numer CAS: 2658-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-191-6

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR