Drukuj
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethylsulphoximine, (S-Methylsulphonimidoyl)methane
OR303020-1G OR303020-5G OR303020-25G
APOSOR303020-1GEA 116 PLN
APOSOR303020-1G APOSOR303020-5G APOSOR303020-25G
(Dimethanesulphinylidene)amine 98%
(Dimethanesulphinylidene)amine
Formuła: C₂H₇NOS
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 51…58 °C
Gęstość: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02656633
Numer CAS: 1520-31-6