Drukuj
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 580 PLN
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₁₅H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 120 °C/5,3mmHg
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003386
Numer CAS: 6346-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 228-752-7