Drukuj
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Methylfuran-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-5-methylfuran
OR3029-1G OR3029-500MG
APOSOR3029-1GEA 276 PLN
APOSOR3029-1G APOSOR3029-500MG
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
5-Methyl-2-furanmethanol
Formuła: C₆H₈O₂
Gęstość: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130134
Numer CAS: 3857-25-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III