Drukuj
Izocyjanian 2-bromofenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 110 PLN
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
Izocyjanian 2-bromofenylu 97%
Izocyjanian 2-bromofenylu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 91…92 °C/5mmHg
Gęstość: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001995
Numer CAS: 1592-00-3
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III