Drukuj
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 493 PLN
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formuła: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007729
Numer CAS: 3171-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-635-1