Drukuj
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 218 PLN
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Dichlorobenzhydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzhydrazide
Formuła: C₇H₆Cl₂N₂O
Temp. topnienia: 154…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017057
Numer CAS: 28036-91-1