Drukuj
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 116 PLN
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formuła: C₇H₁₁N₃
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067984
Numer CAS: 118430-74-3