Drukuj
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 743 PLN
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.9876 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09261088
Numer CAS: 5975-12-2