Drukuj
Izotiocyjanian 1-butylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 240 PLN
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
Izotiocyjanian 1-butylu
Izotiocyjanian 1-butylu
Formuła: C₅H₉NS
Temp. Wrzenia: 63…65 °C/11 mmHg
Gęstość: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004824
Numer CAS: 592-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-770-4
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II