Drukuj
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 566 PLN
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅Cl₃O₂S
MW: 259.54
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204179
Numer CAS: 175278-26-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II