Drukuj
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 1120 PLN
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formuła: C₆H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09832890
Numer CAS: 952182-01-3