Drukuj
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 807 PLN
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₄ClNO₂S
Temp. Wrzenia: 114…116 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 47…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203480
Numer CAS: 56542-67-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II