2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR30230-1G
OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA
0
PLN
APOSOR30230-1G
APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Formuła:
C₁₆H₂₁BrO Temp. topnienia: 65…68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00178768 Numer CAS: 132392-28-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |