Drukuj
2-Chloro-4-iodotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 392 PLN
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chloro-4-iodotoluene
2-Chloro-4-iodotoluene
Formuła: C₇H₆ClI
Temp. Wrzenia: 118…120 °C/15mmHg
Gęstość: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040872
Numer CAS: 83846-48-4