Drukuj
Triphenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2,2-Triphenylacetic acid
OR302273-5G OR302273-25G
APOSOR302273-5GEA 290 PLN
APOSOR302273-5G APOSOR302273-25G
Triphenylacetic acid 97%
Triphenylacetic acid
Formuła: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 437
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004185
Numer CAS: 595-91-5