Drukuj
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30224-100G OR30224-25G OR30224-5G
APOSOR30224-100GEA 356 PLN
APOSOR30224-100G APOSOR30224-25G APOSOR30224-5G
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₀ClNO
Temp. topnienia: 234…238 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012952
Numer CAS: 2687-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 220-249-0