Drukuj
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: PCA
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 801 PLN
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy 97%
Kwas pirydyno-2,4-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 246…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149413
Numer CAS: 499-80-9