Drukuj
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene, O-Methylcaprolactim, 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
OR30218-25G OR30218-5G
APOSOR30218-25GEA 1410 PLN
APOSOR30218-25G APOSOR30218-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formuła: C₇H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 52…53 °C/18mmHg
Gęstość: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006938
Numer CAS: 2525-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-762-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III