Drukuj
4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H)-pyrazole
OR302129-5G OR302129-25G
APOSOR302129-5GEA 131 PLN
APOSOR302129-5G APOSOR302129-25G
4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₈H₁₁BrN₂O
Temp. Wrzenia: 115 °C
Gęstość: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026052
Numer CAS: 82099-98-7