Drukuj
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, 1H-Pyrazole-5-boronic acid, N1-BOC protected, 1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic Acid
OR302126-1G OR302126-5G
APOSOR302126-1GEA 522 PLN
APOSOR302126-1G APOSOR302126-5G
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formuła: C₈H₁₃BN₂O₄
MW: 212.0108 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD12025961
Numer CAS: 1217500-54-3