Drukuj
3'-Bromoacetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Bromoacetophenone
OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 327 PLN
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromoacetofenon
3'-Bromoacetofenon
Formuła: C₈H₇BrO
Temp. Wrzenia: 79…81 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 44508 °C
Gęstość: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000083
Numer CAS: 2142-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-396-0