Drukuj
Izotiocyjanian 4-chlorofenylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 545 PLN
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
Izotiocyjanian 4-chlorofenylu 98%
Izotiocyjanian 4-chlorofenylu
Formuła: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…136 °C/24mmHg
Temp. topnienia: 42…46 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004810
Numer CAS: 2131-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 218-358-3
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 III