Drukuj
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR3019-1G OR3019-250MG
APOSOR3019-1GEA 189 PLN
APOSOR3019-1G APOSOR3019-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₇H₇N₃O
Temp. topnienia: 124…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082696
Numer CAS: 96799-02-9