Drukuj
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR30175-1KG OR30175-250G OR30175-25G
APOSOR30175-1KGEA 743 PLN
APOSOR30175-1KG APOSOR30175-250G APOSOR30175-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Formuła: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006638
Numer CAS: 2033-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-992-8