Drukuj
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 1160 PLN
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₅
Temp. topnienia: 244…247 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075676
Numer CAS: 182163-96-8