Drukuj
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 421 PLN
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201.63 g/mol
Temp. topnienia: 107…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052337
Numer CAS: 49584-26-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III