Drukuj
Kwas 4-bromofenyloctowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 145 PLN
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
Kwas 4-bromofenyloctowy 97%
Kwas 4-bromofenyloctowy
Formuła: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004342
Numer CAS: 1878-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-523-7