Drukuj
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate, 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulphonyl chloride
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 218 PLN
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formuła: C₆H₅ClO₄S₂
MW: 240.6845 g/mol
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068160
Numer CAS: 59337-92-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III