Drukuj
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Methyl-1-(pyridin-3-yl)methanamine, N-Methyl-3-picolylamine, N-(3-Pyridylmethyl)methylamine
OR30155-1G OR30155-5G
APOSOR30155-1GEA 110 PLN
APOSOR30155-1G APOSOR30155-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 93…95 °C/12mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023610
Numer CAS: 20173-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 243-561-9