Drukuj
3-Amino-5-metylopirazol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 621 PLN
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-metylopirazol
3-Amino-5-metylopirazol
Formuła: C₄H₇N₃
Temp. Wrzenia: 213 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075180
Numer CAS: 31230-17-8