Drukuj
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromomethylbenzoate
OR301372-10G OR301372-25G
APOSOR301372-10GEA 0 PLN
APOSOR301372-10G APOSOR301372-25G
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.0706 g/mol
Temp. topnienia: 32…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425900
Numer CAS: 2417-73-4