Drukuj
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 3790 PLN
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formuła: C₆H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 187 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14586455
Numer CAS: 220290-68-6