Drukuj
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 255 PLN
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formuła: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/14mmHg
Gęstość: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016895
Numer CAS: 5380-42-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-371-0