Drukuj
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3013-1G OR3013-25G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 189 PLN
APOSOR3013-1G APOSOR3013-25G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 160 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 57…63 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00239405
Numer CAS: 56613-81-1
Jednostka: 3259
ADR: 8,III