Drukuj
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 4-Pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl-, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
OR301253-100G OR301253-25G OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA 795 PLN
APOSOR301253-100G APOSOR301253-25G APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formuła: C₅H₆ClN₃
Temp. topnienia: 189…191 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07782029
Numer CAS: 1749-68-4