Drukuj
N-Boc-N-methylethylenediamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR301251-1G OR301251-5G
APOSOR301251-1GEA 110 PLN
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formuła: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.24 g/mol
Gęstość: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01317789
Numer CAS: 121492-06-6
Jednostka: 2735
ADR: 8 III