Drukuj
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR301193-100G OR301193-25G
APOSOR301193-100GEA 251 PLN
APOSOR301193-100G APOSOR301193-25G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 111…114 °C/2mmHg
Gęstość: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029659
Numer CAS: 4799-68-2