Drukuj
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 406 PLN
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Formuła: C₇H₁₅ClN₂O
Temp. topnienia: 123…128 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078257
Numer CAS: 72607-53-5