Drukuj
3-Chloro-N-methylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30117-1G OR30117-25G OR30117-5G
APOSOR30117-1GEA 108 PLN
APOSOR30117-1G APOSOR30117-25G APOSOR30117-5G
3-Chloro-N-methylaniline
3-Chloro-N-methylaniline
Formuła: C₇H₈ClN
Temp. Wrzenia: 243…244 °C
Gęstość: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052014
Numer CAS: 7006-52-2