Drukuj
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 2490 PLN
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Formuła: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.3000 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09880282
Numer CAS: 324769-06-4