Drukuj
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-1-methylbenzimidazole
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 240 PLN
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Formuła: C₈H₉N₃
MW: 147.08 g/mol
Temp. topnienia: 156…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03164349
Numer CAS: 10394-38-4