Drukuj
3,4-Dimetylobenzaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 145 PLN
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimetylobenzaldehyd
3,4-Dimetylobenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
Temp. Wrzenia: 102…104 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 223…226 °C
Gęstość: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016612
Numer CAS: 5973-71-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-770-2