Drukuj
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylpyrazole
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 276 PLN
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 203…205 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005240
Numer CAS: 1453-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-925-7