Drukuj
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 139 PLN
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Formuła: C₄H₈ClNO
Temp. topnienia: 143…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183811
Numer CAS: 3760-52-9